Learn More
4-metoxi-d3-benzaldehído, CDN
Código de producto. 30323045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30323045 0.5 g 0.50 g
30316705 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30323045 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND19100.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methoxy-d3)benzaldehyde
CAS 342611-04-5
Fórmula molecular C8 D3 H5 O2
Cantidad 0.5 g
Sinónimo 4-Methoxybenzaldehyde-d3
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC 4-(trideuteriometoxi)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 139.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0713 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 96% Chemical Purity