Learn More
4-Metoxi Clonidina, TRC
Código de producto. 30467595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467595 25 mg 25 miligramos
30483707 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30467595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26214025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65936-24-5
Fórmula molecular C10H11Cl2N3O
Peso molecular (g/mol) 260.12
Sinónimo N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine
Nombre IUPAC N-(2,6-dicloro-4-metoxifenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-2-amina
SMILES COc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy Clonidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11Cl2N3O/c1-16-6-4-7(11)9(8(12)5-6)15-10-13-2-3-14-10/h4-5H,2-3H2,1H3,(H2,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0279