Learn More
4-Metoxi-alfa-toluenetiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10100412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10100412 25 g Frasco de vidrio 25 g
10667124 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10100412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150950250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6258-60-2 | Molecular Formula: C8H10OS | Molecular Weight: 154.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6258-60-2
Fórmula molecular C8H10OS
Peso molecular (g/mol) 154.23
Número MDL MFCD00004871
Clave InChI PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzyl mercaptan, 4-methoxy-alpha-toluenethiol, 4-methoxybenzylmercaptan, 4-methoxyphenyl methanethiol, 4-methoxy benzylmercaptan, 4-methoxybenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, 4-methoxy, p-methoxybenzyl mercaptan, p-methoxybenzylthiol, p-methoxybenzylmercaptan
PubChem CID 80407
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)metanotiol
SMILES COC1=CC=C(CS)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-α-toluenethiol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1070g/mL
Punto de ebullición 90°C to 95°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2SH
Índice de refracción 1.5720 to 1.578
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 901
Gravedad específica 1.107
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Show More Show Less
Product Identifier
  • 4-Methoxy-alpha-toluenethiol
RU– Solo para uso en investigación