Learn More
4-Metoxi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazina-2-amina, TRC
Código de producto. 30138011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138011 500 mg 500 miligramos
30137373 1 g 1 g
30004391 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM272015500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5311-05-7
Fórmula molecular C5 H5 F3 N4 O
Peso molecular (g/mol) 194.11
Sinónimo s-Triazine, 2-amino-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 4-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazin-2-amine, 2-Amino-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Nombre IUPAC 4-metaxi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazina-2-amina
SMILES COc1nc(N)nc(n1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tritosulfuron-free amine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5F3N4O/c1-13-4-11-2(5(6,7)8)10-3(9)12-4/h1H3,(H2,9,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0415