Learn More
4-Methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahidro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolina, TRC
Código de producto. 30138452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138452 50 mg 50 miligramos
30134608 100 mg 100 miligramos
17974145 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM54356050MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 550-10-7
Fórmula molecular C12 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 221.25
Sinónimo Hydrocotarnine (6CI)
Nombre IUPAC 4-metaxi-6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolina
SMILES COc1c2CN(C)CCc2cc3OCOc13
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-13-4-3-8-5-10-12(16-7-15-10)11(14-2)9(8)6-13/h5H,3-4,6-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.105