Learn More
4-metoxi-6-metil-2H-piran-2-ona, TRC
Código de producto. 30480995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480995 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30480995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26368010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
CAS 672-89-9
Fórmula molecular C7H8O3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
SMILES COC1=CC(=O)OC(=C1)C
Nombre IUPAC 4-metoxi-6-metilpiran-2-ona
Peso molecular (g/mol) 140.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0473