Learn More
4-Metoxi-6-metil-2H-piran-2-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417928 1 g 1 g
15427928 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61395.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 672-89-9 | Molecular Formula: C7H8O3 | Molecular Weight: 140.14 g/mol
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one is used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metoxi-6-metil-2H-piran-2-ona se usa como compuesto modelo para estudiar la asignación de resonancias de protones en anillo en 4-metoxi-6-nonil-2H-piran-2-ona.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672-89-9
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00006640
Clave InChI MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, methyltriacetolactone, methyltriacetolacton, 2h-pyran-2-one, 4-methoxy-6-methyl, 4-methoxy-6-methyl-pyran-2-one, methyltriacetolacton german, 4-methoxy-6-methyl-2-pyrone, 4mhp, wln: t6ovj do1 f1, 4-methoxy-6-methyl-2-pyranone
PubChem CID 12651
Nombre IUPAC 4-metoxi-6-metilpiran-2-ona
SMILES COC1=CC(=O)OC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
Punto de fusión 83°C to 86°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Poorly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido