Learn More
4-Methoxy-6-(2-feniletil)-2H-pyran-2-one, TRC
Código de producto. 30471951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471951 1 mg 1 miligramo
30470724 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2645851MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3155-51-9
Fórmula molecular C14H14O3
Peso molecular (g/mol) 230.26
Sinónimo 5,6-Dehydro-7,8-dihydrokavain, 5,6-Didehydro-7,8-dihydrokawain, 5,6-Dehydro-7,8-dihydrokawain
SMILES O=C1C=C(OC)C=C(CCC2=CC=CC=C2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10H,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0943