Learn More
4-metoxi-5-nitro-1H-piridin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-5-nitro-1H-pyridin-2-one |
| CAS | 607373-82-0 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-methoxy-5-nitropyridine, 4-Methoxy-5-nitropyridin-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O4/c1-12-5-2-6(9)7-3-4(5)8(10)11/h2-3H,1H3,(H,7,9) |
| SMILES | COc1cc(O)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-5-nitropiridin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 170.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0328 |