Learn More
4-metoxi-5-metil-5H-1,2-oxatiol 2,2-dióxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-5-methyl-5H-1,2-oxathiole 2,2-Dioxide |
| CAS | 2363073-66-7 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O4S/c1-4-5(8-2)3-10(6,7)9-4/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COC1=CS(=O)(=O)OC1C |
| Nombre IUPAC | 2,2-dióxido de 4-metoxi-5-metil-5H-oxatiol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.014 |