Learn More
4-Metoxi-5-benciloxi-2,Beta-dinitrostireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-5-benzyloxy-2,beta-dinitrostyrene |
| CAS | 4775-68-2 |
| Fórmula molecular | C16 H14 N2 O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methoxy-5-Benzyloxy-2,-Ss-Dinitrostyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15-10-14(18(21)22)13(7-8-17(19)20)9-16(15)24-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b8-7+ |
| SMILES | COc1cc(c(\C=C\[N+](=O)[O-])cc1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-5-nitro-4-[(E)-2-nitroetenil]-2-fenilmetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 330.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.0852 |