Learn More
4-Metoxi-5-benzoiloxi-2-bis-benciletanonafenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-5-benzoyloxy-2-bis-benzylethanonephenol |
| CAS | 1346600-17-6 |
| Fórmula molecular | C30H29O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H28O4/c1-33-28-19-26(27(31)20-29(28)34-21-24-15-9-4-10-16-24)30(32)25(17-22-11-5-2-6-12-22)18-23-13-7-3-8-14-23/h2-16,19-20,25,31H,17-18,21H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(C(=O)C(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3)c(O)cc1OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 2-bencil-1-(2-hidroxi-5-metoxi-4-fenilmetoxifenil)-3-fenilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 452.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.1988 |