Learn More
4'-metoxi-5,6-benzoflavona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methoxy-5,6-benzoflavone |
| CAS | 125240-02-0 |
| Fórmula molecular | C20H14O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[f]chromen-1-one, NSC 134766 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14O3/c1-22-15-9-6-14(7-10-15)19-12-17(21)20-16-5-3-2-4-13(16)8-11-18(20)23-19/h2-12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O2)ccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metoxifenil)benzo[f]cromen-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 302.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.0943 |