Learn More
4-Metoxi-4'-trifluorometilbenzofenona, TRC
Código de producto. 30240657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240657 500 mg 500 miligramos
30240825 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM066315500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6185-76-8
Fórmula molecular C15H11F3O2
Peso molecular (g/mol) 280.25
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)-[4-(trifluorometilfenil]metanona
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-4'-trifluoromethylbenzophenone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11F3O2/c1-20-13-8-4-11(5-9-13)14(19)10-2-6-12(7-3-10)15(16,17)18/h2-9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0711