Learn More
4-Metoxi-4'-nitrobenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495367 1 g 1 g
11405377 5 g 5 g
11415377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22720.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1151-94-6 | C14H11NO4 | 257.25 g/mol
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metoxi-4′-nitrobenzofenona se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1151-94-6
Fórmula molecular C14H11NO4
Peso molecular (g/mol) 257.25
Número MDL MFCD00178348
Clave InChI DXVSAELNVPXMSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-4'-nitrobenzophenone, 4-methoxyphenyl 4-nitrophenyl methanone, 4-methoxyphenyl-4-nitrophenyl methanone, methanone, 4-methoxyphenyl 4-nitrophenyl, 4-methoxy-phenyl-4-nitro-phenyl-methanone, acmc-1buw2, 4-methoxy-4-nitrobenzophenone, 4-methoxy-4?-nitrobenzophenone, 4-methoxy-4/'-nitrobenzophenone
PubChem CID 347772
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)-(4-nitrofenil)metanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Punto de fusión 125°C to 127°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.25
Porcentaje de pureza 97%