Learn More
4-metoxi-4-metil-2-pentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone |
| CAS | 107-70-0 |
| Fórmula molecular | C7H14O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | ME 6K, NSC 48083, 2-Methoxy-2-methyl-4-pentanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-6(8)5-7(2,3)9-4/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | COC(C)(C)CC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 4-Metoxi-4-metilpentan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 130.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0994 |