Learn More
4-Metoxi-4-metil-2-pentanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464527 25 g 25 g
11474527 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21076.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-70-0 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-70-0
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00043932
Clave InChI KOKPBCHLPVDQTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-4-methyl-2-pentanone, pentoxone, pent-oxone solvent, 2-pentanone, 4-methoxy-4-methyl, 4-methyl-4-methoxy-2-pentanone, me 6 k, ccris 4840, acmc-1bwvk, dsstox_cid_5557, dsstox_rid_77828
PubChem CID 7884
Nombre IUPAC 4-Metoxi-4-metilpentan-2-ona
SMILES CC(=O)CC(C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Densidad 0.91
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.418
Cantidad 25 g
Número UN UN2293
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 97%