Learn More
4-Metoxi-4-metil-2-pentanol, 98 %
Código de producto. 11496067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496067 5 g 5 g
11406077 25 g 25 g
11416077 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25078.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-73-1
Fórmula molecular C7H16O2
Peso molecular (g/mol) 132.20
Número MDL MFCD00046654
Clave InChI OMSLSFZIEVFEIH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 78955
Nombre IUPAC 4-metoxi-4-metilpentán-2-ol
SMILES COC(C)(C)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-4-methyl-2-pentanol
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-methoxy-4-methyl-2-pentanol, pent-oxol solvent, pent-oxol, 2-pentanol, 4-methoxy-4-methyl, 4-01-00-02566 beilstein handbook reference, 4-methoxy-4-methyl-pentan-2-ol, 2-pentanol,4-methoxy-4-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.2
Porcentaje de pureza 98%