Learn More
Ácido 4-metoxi-3-(trifluorometil)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468215
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468215 250 mg 250 miligramos
15458215 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32845.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000566-45-9
Fórmula molecular C10H9F3O3
Peso molecular (g/mol) 234.174
Número MDL MFCD09832302
Clave InChI SVJBALZZRCDJHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-3-trifluoromethyl-4-methoxyphenyl acetic acid, 2-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl aceticacid
PubChem CID 46737531
Nombre IUPAC ácido 2-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]acético
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 103°C to 106°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.18
Porcentaje de pureza 97%