Learn More
4-Metoxi-3-(trifluorometil)fenol, 97 %
Código de producto. 15424127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424127 250 mg 250 miligramos
11395135 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31524.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53903-59-6
Fórmula molecular C8H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 192.14
Número MDL MFCD09832303
Clave InChI SSPYTHVQEXWESL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenol, 5-hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl anisole
PubChem CID 20488434
Nombre IUPAC 4-metoxi-3-(trifluorometil)fenol
SMILES COC1=C(C=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 45°C to 47°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.14
Porcentaje de pureza 97%