Learn More
Cloruro de 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoílo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486266 5 g 5 g
11476266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23072.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98187-18-9 | C9H6ClF3O2 | 238.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98187-18-9
Fórmula molecular C9H6ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 238.59
Número MDL MFCD01631576
Clave InChI PBKYPTQBAQQVPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl-p-anisoyl chloride, 5-chlorocarbonyl-2-methoxybenzotrifluoride, 4methoxy-3-trifluoromethylbenzoyl chloride, 4-methoxy-5-trifluoromethylbenzoyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-methoxy-benzoyl chloride, 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzoylchloride, 4-methoxy-3-trifluromethyl benzoyl chloride, 4-methoxy-3-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2775298
Nombre IUPAC cloruro de 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoílo
SMILES COC1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Índice de refracción 1.515
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.59
Porcentaje de pureza 97%