Learn More
Ácido 4-metoxi-3-(trifluorometil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439995 1 g 1 g
15449995 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52660.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 149507-36-8 | Molecular Formula: C8H8BF3O3 | Molecular Weight: 219.954 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149507-36-8
Fórmula molecular C8H8BF3O3
Peso molecular (g/mol) 219.954
Número MDL MFCD07363790
Clave InChI BUSMBMGODABSIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-trifluoromethyl-4-methoxy-phenylboronic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1c5ik
PubChem CID 17750052
Nombre IUPAC ácido [4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)C(F)(F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 198°C to 202°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza 98%