Learn More
Ácido 4-metoxi-3-(trifluorometoxi)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408635 250 mg 250 miligramos
15498625 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33768.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1261557-46-3
Fórmula molecular C10H9F3O4
Peso molecular (g/mol) 250.173
Número MDL MFCD18398521
Clave InChI MMYRFHYSHNVBCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 4-methoxy-3-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-4-methoxy-3-trifluoromethoxy phenyl acetic acid
PubChem CID 66523524
Nombre IUPAC ácido 2-[4-metoxi-3-(trifluorometoxi)fenil]acético
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Punto de fusión 70°C to 72°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.17
Porcentaje de pureza 97%