Learn More
4-Metoxi-3-pirrolin-2-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11314266 5 g 5 g
11304266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19344.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 69778-83-2 | C5H7NO2 | 113.116 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69778-83-2
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.116
Número MDL MFCD00071564
Clave InChI TXKQBYYDTLOLHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-pyrrolin-2-one, 4-methoxy-1h-pyrrol-2 5h-one, 4-methoxy-1,5-dihydro-2h-pyrrol-2-one, 4-methoxy-1,5-dihydropyrrol-2-one, 2h-pyrrol-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy, 4-methoxy-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 4-methoxy-1,5-dihydropyrro-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy-2h-pyrrol-2-on, 4-methoxy-3-pyrroline-2-one
PubChem CID 574769
Nombre IUPAC 3-metoxi-1,2-dihidropirrol-5-ona
SMILES COC1=CC(=O)NC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one
Punto de fusión 130°C to 134°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1524505
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 99%