Learn More
Éster metílico del ácido 4-metoxi-3-(fenilmetoxi)bencenopropanoico, TRC
Código de producto. 30477806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30477806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30477806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM226360100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzenepropanoic Acid Methyl Ester
CAS 6305-53-9
Fórmula molecular C18H20O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo NSC 41152
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O4/c1-20-16-10-8-14(9-11-18(19)21-2)12-17(16)22-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-8,10,12H,9,11,13H2,1-2H3
SMILES O=C(OC)CCC1=CC=C(OC)C(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Nombre IUPAC 3-(3-(benciloxi)-4-metoxifenil)propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 300.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.14
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.