Learn More
Éster metílico del ácido 4-metoxi-3-(fenilmetoxi)bencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 6305-53-9 |
| Fórmula molecular | C18H20O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | NSC 41152 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O4/c1-20-16-10-8-14(9-11-18(19)21-2)12-17(16)22-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-8,10,12H,9,11,13H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OC)CCC1=CC=C(OC)C(OCC2=CC=CC=C2)=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-(3-(benciloxi)-4-metoxifenil)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 300.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.14 |