Learn More
4-metoxi-3-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-3-nitrophenol |
| CAS | 15174-02-4 |
| Fórmula molecular | C7H7NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-2-nitroanisole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-3-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0375 |