Learn More
4-metoxi-3-nitrobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30472331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30472331 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30472331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3270081G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
CAS 33224-23-6
Fórmula molecular C8H6N2O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Nitro-4-Methoxybenzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O3/c1-13-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10(11)12/h2-4H,1H3
SMILES COC1=C([N+]([O-])=O)C=C(C#N)C=C1
Nombre IUPAC 4-metoxi-3-nitrobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 178.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0378