Learn More
4-Metoxi-3-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10612663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10612663 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10521133 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10612663 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB07277DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
CAS 33224-23-6
Fórmula molecular C8H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 178.15
Número MDL MFCD00221439
Clave InChI ACAYRJJVKPMSIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800241
Nombre IUPAC 4-metoxi-3-nitrobenzonitrilo
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-nitro-4-methoxybenzonitrile, 4-methoxy-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methoxy-3-nitro, 4-methoxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-1cmtm, 5-cyano-2-methoxynitrobenzene, benzonitrile,4-methoxy-3-nitro
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.15
Porcentaje de pureza 97%