Learn More
Ácido 4-metoxi-3-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30474739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474739 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30474739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3270535G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid
CAS 89-41-8
Fórmula molecular C8H7NO5
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Methoxy-3-nitrobenzoic Acid, 3-Nitro-4-methoxybenzoic Acid, 3-Nitro-p-anisic Acid, NSC 29085
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-metoxi-3-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 197.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0324