Learn More
Ácido 4-metoxi-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10174010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10174010 25 g Frasco de vidrio 25 g
10702811 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10174010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187830250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 89-41-8
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.15
Número MDL MFCD00007256
Clave InChI ANXBDAFDZSXOPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methoxybenzoic acid, 3-nitro-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro, unii-dd71o31olz, p-anisic acid, 3-nitro, dd71o31olz, 4-methoxy-3-nitro benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro-benzoic acid, 4-methoxy-3-nitrobenzoicacid
PubChem CID 66640
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 189°C to 194°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(NO2)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 181
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación