Learn More
Ácido 4-metoxi-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434333 100 g 100 g
11424333 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434333 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10930.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-41-8
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.146
Número MDL MFCD00007256
Clave InChI ANXBDAFDZSXOPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-methoxybenzoic acid, 3-nitro-p-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro, unii-dd71o31olz, p-anisic acid, 3-nitro, dd71o31olz, 4-methoxy-3-nitro benzoic acid, 4-methoxy-3-nitro-benzoic acid, 4-methoxy-3-nitrobenzoicacid
PubChem CID 66640
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 185°C to 190°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2115073
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 98%