Learn More
4-Metoxi-3-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428956 5 g 5 g
11418956 1 g 1 g
11438956 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17081.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31680-08-7 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31680-08-7
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.15
Número MDL MFCD00126498
Clave InChI YTCRQCGRYCKYNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-anisaldehyde, 4-methoxy-3-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-3-nitro, 3-nitro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem8145, 3-nitro-p-anisaldehyde, acmc-1adwt, 4-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-methoxy-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 700608
Nombre IUPAC 4-metoxi-3-nitrobenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 97°C to 100°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 98%