Learn More
4-Metoxi-3-metilfenol, TRC
Código de producto. 30473545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473545 100 mg 100 miligramos
30473547 10 mg 10 miligramos
30466662 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM336293100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14786-82-4
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Nombre IUPAC 4-metaxi-3-metilfenol
SMILES COc1ccc(O)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-methylphenol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681