Learn More
Alcohol 4-metoxi-3-metilbencílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499520 250 mg 250 miligramos
11409530 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50344.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 114787-91-6 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114787-91-6
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00060357
Clave InChI UVIIQYUUEVQCOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-methylbenzyl alcohol, 4-methoxy-3-methylphenyl methanol, 4-methoxy-3-methylbenzyl pound inverted question markalcohol, pubchem24130, acmc-1c48b, 3-methyl-4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxy-3-methyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-methoxy-3-methyl, 4-methoxy-3-methylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 14457544
Nombre IUPAC (4-metoxi-3-metilfenil)metanol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)CO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19