Learn More
4-metoxi-3-metilbenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde |
| CAS | 32723-67-4 |
| Fórmula molecular | C9H10O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4-Methoxy-3-methylphenyl)formaldehyde, 3-Methyl-4-methoxybenzaldehyde, 3-Methyl-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde, 4-Methoxy-3-tolualdehyde, 4-Methoxy-3-methyl-benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7-5-8(6-10)3-4-9(7)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1C |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-3-metilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0681 |