Learn More
4-metoxi-3-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-3-methylaniline |
| CAS | 136-90-3 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Methoxy-3-methylbenzenamine, 3-Methyl-4-methoxyaniline, 3-Methyl-4-methoxybenzenamine, 3-Methyl-p-anisidine, 4-Amino-2-methylanisole, 4-Methoxy-3-methylaniline, 4-Methoxy-3-methylphenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(N)cc1C |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-3-metil-anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 137.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |