Learn More
Cloruro de 4-metoxi-3-metil-5-(trifluorometil)benzoilo, 97 %
Código de producto. 15478985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478985 1 g 1 g
15488985 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35142.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1431329-64-4
Fórmula molecular C10H8ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 252.617
Número MDL MFCD22682812
Clave InChI YUARQUDWZUWICU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 86277689
Nombre IUPAC cloruro de 4-metoxi-3-metil-5-(trifluorometil)benzoilo
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(F)(F)F)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.62
Porcentaje de pureza 97%