Learn More
4-Metoxi-3-buten-2-ona, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463564 250 g 250 g
11443564 10 g 10 g
11453564 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463564 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11235.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4652-27-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
4-Methoxy-3-buten-2-one is an important precursor for the synthesis of 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene and the Danishefsky diene and its equivalent. It is widely used as a reactant in the synthesis of hydroisoquinoline derivatives. It is employed as an intermediate for the synthesis of manzamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxi-3-buten-2-ona es un precursor importante para la síntesis de 1-metoxi-3-trimetilsililoxi-1,3-butadieno y el dieno Danishefsky y su equivalente. Se utiliza ampliamente como reactante en la síntesis de derivados de hidroisoquinolina. Se emplea como intermediario para la síntesis de manzamina.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter, acetonitrilo y benceno.
Las notas
Se mantienene alejado de las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4652-27-1
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
Clave InChI VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
PubChem CID 643837
Nombre IUPAC (Z)-4-metoxibut-3-en-2-ona
SMILES CO\C=C/C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-buten-2-one
Densidad 0.99
Punto de ebullición 66°C to 69°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.465
Cantidad 250 g
Beilstein 1741053
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran,ether,acetonitrile and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico