Learn More
4-Metoxi-3-buten-2-ona, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10103590 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10103540 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10103590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153390500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4652-27-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4652-27-1
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00008778,MFCD00008778,MFCD00008778
Clave InChI VLLHEPHWWIDUSS-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3z-4-methoxybut-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-methoxy-, 3z, z-4-methoxy-3-butene-2-one
PubChem CID 643837
Nombre IUPAC (Z)-4-metoxibut-3-en-2-ona
SMILES CO\C=C/C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-buten-2-one
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 200°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH=CHCOCH3
Índice de refracción 1.4650 to 1.469
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, IV, 4080
Fieser 10,258
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxy-3-buten-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.