Learn More
(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol |
| CAS | 86604-78-6 |
| Fórmula molecular | C9H13NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol, (4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine, 2-Hydroxymethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine, 4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Hydroxymethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3/h4,11H,5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=C(C(=C(CO)N=C1)C)OC |
| Nombre IUPAC | (4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 167.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0946 |