Learn More
(4-Metoxi-3,5-dimetilpiridina-2-il)metanol cloruro, TRC
Código de producto. 30133284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133284 500 mg 500 miligramos
30003659 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM262335500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96300-88-8
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 203.67
Sinónimo 2-Pyridinemethanol, 4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2-Pyridinemethanol, 4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-Hydroxymethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Nombre IUPAC (4-metaxi-3,5-dimetilpiridina-2-il)metanol; Cloruro
SMILES Cl.COc1c(C)cnc(CO)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3;/h4,11H,5H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0713