Learn More
4-metoxi-3-[3-(morfolin-4-il)propoxi]benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzonitrile |
| CAS | 675126-28-0 |
| Fórmula molecular | C15 H20 N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzonitrile, Benzonitrile','4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzonitrile, 4-Methoxy-3-(3-morpholinopropoxy)benzonitrile, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N2O3/c1-18-14-4-3-13(12-16)11-15(14)20-8-2-5-17-6-9-19-10-7-17/h3-4,11H,2,5-10H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OCCCN2CCOCC2)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-3-(3-morfolin-4-ilpropoxi)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 276.331 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.147 |