Learn More
4-metoxi-3-[3-(morfolin-4-il)propoxi]benzaldehído, TRC
Código de producto. 30466920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466920 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30466920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM152140500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
CAS 861453-11-4
Fórmula molecular C15 H21 N O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzaldehyde, 4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzaldehyde, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-18-14-4-3-13(12-17)11-15(14)20-8-2-5-16-6-9-19-10-7-16/h3-4,11-12H,2,5-10H2,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1OCCCN2CCOCC2
Nombre IUPAC 4-metoxi-3-(3-morfolin-4-ilpropoxi)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 279.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1471