Learn More
4-metoxi-3-[3-(morfolin-4-il)propoxi]benzaldehído, Mikromol™
Descripción
4-metoxi-3-[3-(morfolin-4-il)propoxi]benzaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde |
| CAS | 861453-11-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzaldehyde, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO4/c1-18-14-4-3-13(12-17)11-15(14)20-8-2-5-16-6-9-19-10-7-16/h3-4,11-12H,2,5-10H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1OCCCN2CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-3-(3-morfolinopropoxi)benzaldehído |
| Mostrar más |