Learn More
4-Metoxi-2-(trifluorometil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425487 1 g 1 g
15435487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32730.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-84-3
Fórmula molecular C9H10F3NO
Peso molecular (g/mol) 205.18
Número MDL MFCD09025405
Clave InChI GRRJRPNJFJEEPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzylamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-methyloxy-2-trifluoromethyl phenyl methyl amine
PubChem CID 43138648
Nombre IUPAC 1-[4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMILES COC1=CC(=C(CN)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Índice de refracción 1.4853
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.18
Porcentaje de pureza 97%