Learn More
Cloruro de 4-metoxi-2-(trifluorometil)benzoilo, 97 %
Código de producto. 15414467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414467 1 g 1 g
15424467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31821.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98187-17-8
Fórmula molecular C9H6ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 238.59
Número MDL MFCD09025403
Clave InChI MYGJNVNUYJLTOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 14484729
Nombre IUPAC cloruro de 4-metoxi-2-(trifluorometil)benzoilo
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(Cl)=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Índice de refracción 1.5145
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.59
Porcentaje de pureza 97%