Learn More
Ácido 4-metoxi-2-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417555
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417555 250 mg 250 miligramos
11302119 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26124.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127817-85-0
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.15
Número MDL MFCD01091013
Clave InChI MLCRFQSWSHKLDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl, pubchem4515, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-20a4b9, ksc515o4d, rarechem al be 1192, 2-trifluoromethyl-p-anisic acid, 2-carboxy-5-methoxybenzotrifluoride, 4-carboxy-3-trifluoromethyl anisole
PubChem CID 2775294
Nombre IUPAC ácido 4-metoxi-2-(trifluorometil)benzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 98%