Learn More
Cloruro de 4-metoxi-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478035 250 mg 250 miligramos
15468035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32280.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 4-metoxi-2-(trifluorometil) bencenosulfonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 775288-85-2
Fórmula molecular C8H6ClF3O3S
Peso molecular (g/mol) 274.638
Número MDL MFCD11519323
Clave InChI XOLLWGQBRDQKPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, jrd
PubChem CID 43590925
Nombre IUPAC cloruro de 4-metoxi-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 57°C to 60°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.64
Porcentaje de pureza 97%