Learn More
Ácido 4-metoxi-2-(trifluorometil)bencenoborónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476110 1 g 1 g
11486110 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27062.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 313546-16-6 | C8H8BF3O3 | 219.954 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313546-16-6
Fórmula molecular C8H8BF3O3
Peso molecular (g/mol) 219.954
Número MDL MFCD03095346
Clave InChI ZBCRZEJNAADYKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, 4-methoxy-2, pubchem1868, acmc-1aefl, ablock ab-13-0076
PubChem CID 12109460
Nombre IUPAC ácido [4-metoxi-2-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OC)C(F)(F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95